Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13975.FF
13975.FI
13975.GH
13975.FFEA
203
CHF
13975.FF
13975.FI
13975.GH
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti MW: 47.88 g/mol Siedepunkt: 3262 Melting Pt: 1660 Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |