Titan ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
10583.18EA 99.5 CHF
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
Titan ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Titanium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610