Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
10396.G6 10396.H2
10396.G6EA 104 CHF
10396.G6 10396.H2
Titan ≥99,7% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47,88 g/mol
Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1660 °C
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610