Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10392.G1 10392.G5 10392.G9
10392.G1EA 243 CHF
10392.G1 10392.G5 10392.G9
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formel: Ti
MW: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Melting Pt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610