Titan ≥99,4% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.74 mm (0.029 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
00029.GX
00029.ZP
00029.GXEA
330
CHF
00029.GX
00029.ZP
Titan ≥99,4% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.74 mm (0.029 in)
Titanium
Purity: 99.4+%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈200g/200x300mm
Appearance: Dark gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Formel:
Ti Siedepunkt: 3262 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1660 °C Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011264 CAS-Nummer: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |