Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), Dicke 0.75 mm (0.03 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00524.FF
00524.FI
00524.FFEA
185
CHF
00524.FF
00524.FI
Hafnium ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr), Folie (Zr ∼ 3%), Dicke 0.75 mm (0.03 in)
Hafnium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈6.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Formel:
Hf MW: 178,49 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011032 CAS-Nummer: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |