Yttrium ≥99,6% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Packaged under argon.
44147.06 44147.14
44147.06EA 265 CHF
44147.06 44147.14
Yttrium ≥99,6% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Yttrium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011468
Formel: Y
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
UN: 3089
ADR: 4.1,II