Scandium 99,9 REO basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Argon_filled
43219.FF 43219.FI
43219.FFEA 576 CHF
43219.FF 43219.FI
Scandium 99,9 REO basis, foil, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Scandium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.20g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formel: Sc
MW: 44.96 g/mol
Siedepunkt: 2730
Melting Pt: 1541
Dichte: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016323
CAS-Nummer: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537