Silber
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
MSPP22131365EA
0
CHF
MSPP22131365
Silber
Silver
Formel:
Ag MW: 107,87 g/mol Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |