Silber
Lieferant: Roth Carl
8821.1 8821.2
ROTH8821.1EA 262.8 CHF
ROTH8821.1 ROTH8821.2
Silber
Silver
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647