Silber ≥99% (Metall-Basis), Pulver -120+325 mesh, atomisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45097.22 45097.14
45097.22EA 923 CHF
45097.22 45097.14
Silber ≥99% (Metall-Basis), Pulver -120+325 mesh, atomisiert
Silver
Purity: 99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: atomized powder, up to 10% variance on size Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647