Silber, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44449.GTEA 616 CHF
44449.GT 44449.HB 44449.FL
Silber, Drahtgeflecht 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Silver
Filtration, electrodes, contacts
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647