Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42921.QIEA 59.1 CHF
42921.QI 42921.QJ 42921.QK
Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Silver
Formel: Ag
MW: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647