Silber ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42472.FF
42472.FI
42472.GB
42472.FFEA
79.5
CHF
42472.FF
42472.FI
42472.GB
Silber ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, geglüht, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Silver
Purity: 99.998%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |