Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41457.CD 41457.BW
41457.CDEA 2200 CHF
41457.CD 41457.BW
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647