Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41452.FF
41452.FI
41452.GH
41452.FFEA
116
CHF
41452.FF
41452.FI
41452.GH
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 962 °C Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |