Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.28 mm (0.011 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41451.FIEA 141 CHF
41451.FI 41451.GH 41451.GW
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.28 mm (0.011 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647