Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
40936.FLEA 805 CHF
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtgeflecht 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647