Silber ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0125 mm (0.0005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40749.FF 40749.FI 40749.GH
40749.FFEA 393 CHF
40749.FF 40749.FI 40749.GH
Silber ≥99,95% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 0.0125 mm (0.0005 in)
Silver
Purity: 99.95+% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647