Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14259.BSEA 179 CHF
14259.BS 14259.BW 14259.VC
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647