Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14252.BS
14252.BW
14252.VC
14252.BSEA
163
CHF
14252.BS
14252.BW
14252.VC
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), röhrenförmig 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
Silver
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈5.1g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Formel:
Ag Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa) Melting Pt: 962 °C Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003397 CAS-Nummer: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |