Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12186.09 12186.18 12186.30
12186.09EA 204 CHF
12186.09 12186.18 12186.30
Silber ≥99,99% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 1-5 mm (0.04-0.2 in)
Silver
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647