Silber hart ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12125.FI 12125.GH 12125.HP
12125.FIEA 231 CHF
12125.FI 12125.GH 12125.HP
Silber hart ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Premion®, hart, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Silver
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647