Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11465.BU 11465.BY 11465.CC
11465.BUEA 286 CHF
11465.BU 11465.BY 11465.CC
Silber ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Silver
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647