Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11438.FF 11438.FI 11438.GH
11438.FFEA 107 CHF
11438.FF 11438.FI 11438.GH
Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/25x25mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647