Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Draht 1/2 fest, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11433.G2 11433.G6 11433.H2
11433.G2EA 131 CHF
11433.G2 11433.G6 11433.H2
Silber hart ≥99,9% (Metall-Basis), Draht 1/2 fest, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: 1/2 hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647