Silber hart ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00501.FS 00501.GT
00501.FSEA 210 CHF
00501.FS 00501.GT
Silber hart ≥99,95% (Metall-Basis), Folie, hart, Dicke 0.075 mm (0.003 in)
Silver
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3g/25x150mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
MW: 107.87 g/mol
Siedepunkt: 2212
Melting Pt: 962
Dichte: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647