Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00303.G5 00303.G9 00303.H4
00303.G5EA 96.9 CHF
00303.G5 00303.G9 00303.H4
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Silver
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647