Ameisensäure 98-100% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Methansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43804.0250EA 340 CHF
5.43804.0250 5.43804.0100
Ameisensäure 98-100% (durch Alkalimetrie), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 49,5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit (V) 12 - 38%
pH Value, (10 g/l, H₂O, 20 °C) 2.2
Vapor Pressure (20 °C) 42 hPa