Gold ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43901.06 43901.03 43901.14
43901.06EA 2600 CHF
43901.06 43901.03 43901.14
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -200 mesh
Gold
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526