Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 5,5-9,0 µm
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Aurum
42675.14EA 0 CHF
42675.14 42675.03 42675.06
Gold ≥99,96% (Metall-Basis), sphärische Pulver APS 5,5-9,0 µm
Gold
Formel: Au
MW: 196,97 g/mol
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526