Gold ≥99,95% (Metall-Basis), semisphärische Granalien, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40317.03 40317.06 40317.14
40317.03EA 548 CHF
40317.03 40317.06 40317.14
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), semisphärische Granalien, Premion® ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526