Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14733.BO 14733.BQ 14733.BU
14733.BOEA 332 CHF
14733.BO 14733.BQ 14733.BU
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈60.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526