Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14730.BU 14730.BY 14730.CC
14730.BUEA 244 CHF
14730.BU 14730.BY 14730.CC
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.95g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526