Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14728.CB 14728.BS 14728.BW
14728.CBEA 2480 CHF
14728.CB 14728.BS 14728.BW
Gold ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Gold
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈3.79g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526