Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12555.DJ 12555.HF
12555.DJEA 0 CHF
12555.DJ 12555.HF
Gold ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Gold
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈6.1g/10mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526