Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11355.03 11355.06 11355.14
11355.03EA 548 CHF
11355.03 11355.06 11355.14
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Perlen, Premion® 0.8-6 mm (0.03-0.2 in)
Gold
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-57-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
MW: 196.97 g/mol
Siedepunkt: 2800
Melting Pt: 1063
Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526