Gold ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10968.G1 10968.G5 10968.G9
10968.G1EA 171 CHF
10968.G1 10968.G5 10968.G9
Gold ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Gold
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-57-5 Physical Form: ≈0.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526