Gold ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10965.BP 10965.BS 10965.BW
10965.BPEA 166 CHF
10965.BP 10965.BS 10965.BW
Gold ≥99,9985% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Gold
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-57-5 Formula Weight: 196.97 Physical Form: ≈15.15g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003436
Formel: Au
Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1063 °C
Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003436
CAS-Nummer: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526