Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00725.G1
00725.G5
00725.G1EA
519
CHF
00725.G1
00725.G5
Gold ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Gold
Purity: 99.9%
Physical Form: ≈0.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1063 °C Dichte: 19.3 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |