Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Scientific
39695.FF 39695.FI
39695.FFEA 974 CHF
39695.FF 39695.FI
Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: ≈3.2g/25x25mm, Packaged in mylar under argon MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
MW: 158,93 g/mol
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1356 °C
Dichte: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
Merck Index: 12,09300