Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Packaged under argon.
12258.03 12258.06 12258.14
12258.03EA 183 CHF
12258.03 12258.06 12258.14
Terbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Terbium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-27-9 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver-grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011256
Formel: Tb
Siedepunkt: 3041 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1356 °C
Dichte: 8.27 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011256
CAS-Nummer: 7440-27-9
EINECS: 231-137-6
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,09300