Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ampouled under argon
12895.03 12895.09 12895.18
12895.03EA 113 CHF
12895.03 12895.09 12895.18
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Pulver -40 mesh
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: Ampouled under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011233
Formel: Sm
MW: 150,36 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,08498