Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00610.FF 00610.FI
00610.FFEA 492 CHF
00610.FF 00610.FI
Samarium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Samarium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-19-9 Physical Form: ≈2.9g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011233
Formel: Sm
MW: 150,36 g/mol
Siedepunkt: 1900 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1076.85 °C
Dichte: 7.42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498