Samarium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) 20-40 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
294780100 294780500
ACRO294780100EA 188 CHF
ACRO294780100 ACRO294780500
Samarium 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden) 20-40 mesh
Samarium
Formel: Sm
Siedepunkt: 1778 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1072 °C
Dichte: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011233
CAS-Nummer: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
UN: 3132
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08498
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Powder or filings
Particle size 20 to 40 mesh
Total trace metal impurities ≤0.1 %