Neodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40294.DH
40294.DJ
40294.DM
40294.HF
40294.DHEA
456
CHF
40294.DH
40294.DJ
40294.DM
40294.HF
Neodym ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Neodymium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-00-8
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈0.89g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Nd Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011130 CAS-Nummer: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |