Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.3 mm (0.012 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10247.FF
10247.FI
10247.FFEA
467
CHF
10247.FF
10247.FI
Neodym ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.3 mm (0.012 in)
Neodymium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-00-8
Physical Form: ≈1.3g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011130
Formel:
Nd Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011130 CAS-Nummer: 7440-00-8 EINECS: 231-109-3 |