Lutetium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Packaged under argon.
12410.03 12410.06
12410.03EA 372 CHF
12410.03 12410.06
Lutetium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Stücke, destilliert dentritisch
Lutetium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-94-3 Physical Form: Packaged under argon Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011098
Formel: Lu
MW: 174,97 g/mol
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1651…1675 °C
Dichte: 9.849 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011098
CAS-Nummer: 7439-94-3
EINECS: 231-103-0
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05642