Erbium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40288.DH
40288.DJ
40288.HF
40288.DHEA
1540
CHF
40288.DH
40288.DJ
40288.HF
Erbium ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Ta), Stäbe, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Molecular Formula: Packaged in mylar under argon
Physical Form: ≈1.2g/mm, Cast rod, diameter is approximate
Odour: Odourless
Formel:
Er Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010987 CAS-Nummer: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |