Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00593.FF
00593.FI
00593.FFEA
555
CHF
00593.FF
00593.FI
Erbium ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 0.62 mm (0.024 in)
Erbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-52-0
Physical Form: ≈3.5g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010987
Formel:
Er Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010987 CAS-Nummer: 7440-52-0 EINECS: 231-160-1 |